Pentafluorpyridin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3,4,5,6-Perfluoropyridine, 2,3,4,5,6-Pentafluoropyridine
A19656.06 A19656.14
A19656.06EA 31.9 EUR
A19656.06 A19656.14
Pentafluorpyridin ≥99%
Pentafluorpyridin
Purity: 99% CAS No.: 700-16-3 Molecular Formula: C5F5N Formula Weight: 169.05 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.3870 Boiling Point: 83-85° Beilstein Reference: 1427064 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00006225
Formel: C₅F₅N
Siedepunkt: 83…85 °C
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1.618
Flammpunkt: 23 °C (73 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006225
CAS-Nummer: 700-16-3
EINECS: 211-839-9
UN-Nummer: 2924
ADR: 3,III