Pentafluorpyridin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3,4,5,6-Perfluoropyridine, 2,3,4,5,6-Pentafluoropyridine
169990050 169990250
ACRO169990050EA 29.5 EUR
ACRO169990050 ACRO169990250
Pentafluorpyridin 99+%
Pentafluorpyridin
Formel: C₅F₅N
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1.54 g/cm³
Flammpunkt: 23 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006225
CAS-Nummer: 700-16-3
EINECS: 211-839-9
UN-Nummer: 2924
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %