2-Fluorpyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
119630500
119630050
ACRO119630500EA
151
EUR
ACRO119630500
ACRO119630050
2-Fluorpyridin 98%
2-Fluoropyridine
Formel:
C₅H₄FN Siedepunkt: 126 °C (753 mmHg) Dichte: 1.12 g/cm³ Flammpunkt: 24 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006224 CAS-Nummer: 372-48-5 EINECS: 206-757-5 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |