2-Chlor-5-nitropyridin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A10709.14
A10709.22
A10709.14EA
55
EUR
A10709.14
A10709.22
2-Chlor-5-nitropyridin ≥99%
2-Chloro-5-nitropyridine
Purity: 99%
CAS No.: 4548-45-2
Molecular Formula: C5H3ClN2O2
Formula Weight: 158.54
Flash Point: 158°(316°F)
Melting Point: 104-109°
Beilstein Reference: 120453
MDL No.: MFCD00006240
Formel:
C₅H₃ClN₂O₂ Schmelzpunkt: 104…109 °C Flammpunkt: 158 °C (316 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006240 CAS-Nummer: 4548-45-2 EINECS: 224-908-3 |