2,6-Dichlor-3-nitropyridin 90% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
186000100
186000500
186002500
ACRO186000100EA
28.3
EUR
ACRO186000100
ACRO186000500
ACRO186002500
2,6-Dichlor-3-nitropyridin 90% tech.
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₂Cl₂N₂O₂ Schmelzpunkt: 58…68 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006234 CAS-Nummer: 16013-85-7 EINECS: 240-151-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange-brown Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 58 to 68 °C |
Water | ≤10 % (K.F.) |
GC | ≥88 % |