3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorpyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,5-Dichlorotrifluoropyridine
A10205.14
A10205.22
A10205.14EA
81.5
EUR
A10205.14
A10205.22
3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorpyridin ≥97%
3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorpyridin
Purity: 97+%
CAS No.: 1737-93-5
Molecular Formula: C5Cl2F3N
Formula Weight: 201.96
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4780
Melting Point: 24-26°
Boiling Point: 159-160°
Beilstein Reference: 475874
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006226
Formel:
C₅Cl₂F₃N Siedepunkt: 159…160 °C Schmelzpunkt: 24…26 °C Dichte: 1.648 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006226 CAS-Nummer: 1737-93-5 EINECS: 217-088-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,II |