3-Chlorpyridin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B24316.09 B24316.18
B24316.09EA 34.4 EUR
B24316.09 B24316.18
3-Chlorpyridin ≥99%
3-Chloropyridine
Purity: 99% CAS No.: 626-60-8 Molecular Formula: C5H4ClN Formula Weight: 113.55 Flash Point: 53°(127°F) Refractive Index: 1.5330 Boiling Point: 147-149° Beilstein Reference: 105744 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006375
Formel: C₅H₄ClN
Siedepunkt: 147…149 °C
Schmelzpunkt: –0,5 °C
Dichte: 1,205
Flammpunkt: 53 °C (127 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006375
CAS-Nummer: 626-60-8
EINECS: 210-955-7
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III