2-Chlorpyridin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99%
CAS No.: 109-09-1
Molecular Formula: C5H4ClN
Formula Weight: 113.55
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5320
Melting Point: -46°
Boiling Point: 167-170°
Beilstein Reference: 105788
UN No.: 2822
MDL No.: MFCD00006228
Formel:
C₅H₄ClN Siedepunkt: 167…170 °C Schmelzpunkt: –46 °C Dichte: 1,208 Flammpunkt: 65 °C (149 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006228 CAS-Nummer: 109-09-1 EINECS: 203-646-3 UN-Nummer: 2822 ADR: 6.1,II |