5-Brom-2-iodpyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
365940050
365940250
ACRO365940050EA
39.9
EUR
ACRO365940050
ACRO365940250
5-Brom-2-iodpyridin 98%
5-Brom-2-iodpyridin
Formel:
C₅H₃BrIN Molekulargewicht: 283.89 g/mol Schmelzpunkt: 112…113 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00691506 CAS-Nummer: 223463-13-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 111 to 115 °C |
GC | ≥97.5 % |