2-Brompyridin

Lieferant: Thermo Scientific

CC04010.10 CC04010.50
MAYBCC04010.10EA 0 EUR
MAYBCC04010.10 MAYBCC04010.50
2-Brompyridin
2-Bromopyridine
Formel: C₅H₄BrN
Siedepunkt: 192 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40,1 °C
Dichte: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006219
CAS-Nummer: 109-04-6
EINECS: 203-641-6
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR