2-Brompyridin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13241.14 A13241.22 A13241.30 A13241.36
A13241.14EA 33.2 EUR
A13241.14 A13241.22 A13241.30 A13241.36
2-Brompyridin ≥99%
2-Bromopyridine
Purity: 99% CAS No.: 109-04-6 Molecular Formula: C5H4BrN Formula Weight: 158.00 Flash Point: 97°(207°F) Refractive Index: 1.5720 Odour: Characteristic Boiling Point: 192-194° Beilstein Reference: 105789 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00006219
Formel: C₅H₄BrN
Siedepunkt: 192…194 °C
Schmelzpunkt: –40,1 °C
Dichte: 1,625
Flammpunkt: 97 °C (207 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006219
CAS-Nummer: 109-04-6
EINECS: 203-641-6
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,II