2,5-Dibrompyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
112900100 112900500
ACRO112900100EA 34.6 EUR
ACRO112900100 ACRO112900500
2,5-Dibrompyridin 97%
2,5-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
Molekulargewicht: 236.89 g/mol
Siedepunkt: 234…235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91…96 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006221
CAS-Nummer: 624-28-2
EINECS: 210-839-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥96.0 %