Tetrahydrofuran
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
6788.1 6788.2
ROTH6788.1EA 66.5 EUR
ROTH6788.1 ROTH6788.2
Tetrahydrofuran
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108.5 °C
Dichte: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –21.5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN-Nummer: 2056
ADR: 3,II
REACH-Nummer: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM