Industriehandschuhe, Polytril™ Black
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
2232273/7 2232273/8 2232273/9 2232273/10 2232273/11
112-1539EA 78 EUR
112-1539 112-1540 112-1541 112-1537 112-1538
Industriehandschuhe, Polytril™ Black
Handschuhe
Strickhandschuh aus Polyamid/Baumwolle/Elasthan mit schwarzer, geschäumter Nitrilbeschichtung an Innenhand und Fingern, offener Rückseite sowie elastischem Strickbund.
  • Ergonomische, nahtlose Stricktechnik passt sich für eine höherer Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit besser an die natürliche Handform an
  • Lycra®-Garn ermöglicht ein besseres Tastempfinden bei der Kleinteilmontage
  • Das Plus an Baumwolle bietet erhöhte Schweißabsorption und Tragekomfort
  • Die Nitrilschaumbeschichtung und die offene Rückseite bieten Ölbeständigkeit, Abriebfestigkeit, eine verbesserte Griffigkeit und eine ausgezeichnete Belüftung
  • Es kommt zu keinem direkten Hautkontakt mit der Beschichtung, wodurch die Hände kühl und trocken bleiben.
Geeignet für die einfache Handhabung und Montage in öligen sowie Arbeiten in feuchten und fettigen Umgebungen. Ebenfalls ideal für Arbeiten in den Bereichen Montage, Sanitär, Schreinerei, Bau, Automobilindustrie sowie die Handhabung von Haushalts- und Elektrogeräten.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3121X); Kat. II