Mehrzweckhandschuhe, Perfect Poly® Grey
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
2400250/10 2400250/11 2400250/8 2400250/9
DALL2400250/10EA 4.4 EUR
DALL2400250/10 DALL2400250/11 DALL2400250/8 DALL2400250/9
Mehrzweckhandschuhe, Perfect Poly® Grey
Handschuhe
Grauer Polyamid-Strickhandschuh mit grauer Polyurethan-Beschichtung an den Fingerkuppen, durch die der Handschuh für Präzisionsarbeiten geeignet ist.
  • Das mit Polyurethan beschichtete Polyamid bietet eine ausgezeichnete Abrieb- und Reißbeständigkeit
  • Die belüftete Rückseite und Innenhand bieten eine optimale Atmungsaktivität
  • Das nicht fusselnde Polyamid ist für Präzisionsarbeiten geeignet
  • Aufgrund der dunklen Farbe ist der Handschuh weniger schmutzempfindlich und weist daher eine längere Haltbarkeit auf
Ideal für den Umgang mit feinkörnigen Produkten in trockenen, leicht fettigen oder verschmutzten Umgebungen.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4121X); Kat. II