2-Methylnaphthalin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L02459.22
L02459.36
L02459.22EA
25.1
EUR
L02459.22
L02459.36
2-Methylnaphthalin ≥97%
2-Methylnaphthalin
Purity: 97%
CAS No.: 91-57-6
Molecular Formula: C11H10
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 97°(206°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 241-243°
Beilstein Reference: 906859
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004118
Formel:
C₁₁H₁₀ Siedepunkt: 241…243 °C Schmelzpunkt: 31…35 °C Dichte: 1,001 Flammpunkt: 97 °C (206 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004118 CAS-Nummer: 91-57-6 EINECS: 202-078-3 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...