1-Methylnaphthalin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
127161000 127165000 127160025
ACRO127161000EA 29 EUR
ACRO127161000 ACRO127165000 ACRO127160025
1-Methylnaphthalin 96%
1-Methylnaphthalin
Formel: C₁₁H₁₀
Siedepunkt: 240…243 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1,02 g/cm³
Flammpunkt: 82 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004034
CAS-Nummer: 90-12-0
EINECS: 201-966-8
UN-Nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6100 to 1.6180 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01