2-Naphthol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
156970010 156970050 156972500
ACRO156970010EA 63.9 EUR
ACRO156970010 ACRO156970050 ACRO156972500
2-Naphthol 98%
2-Naphthol
Formel: C₁₀H₈O
Siedepunkt: 285…286 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 120…124 °C
Dichte: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 153 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004067
CAS-Nummer: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06471
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to pink to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 125 °C
GC ≥97.5 %