1-Naphthol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Hydroxynaphthalene, α-Naphthol, α-Hydroxynaphthalene
A11862.22 A11862.0E A11862.36
A11862.22EA 24.9 EUR
A11862.22 A11862.0E A11862.36
1-Naphthol ≥99%
1-Naphthol
Purity: 99% CAS No.: 90-15-3 Molecular Formula: C10H8O Formula Weight: 144.17 Flash Point: 125°(257°F) Odour: schwach, phenolartig Boiling Point: 278-280° Solubility: Soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether Beilstein Reference: 1817321 Merck Reference: 14,6383 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00003930
Formel: C₁₀H₈O
Molekulargewicht: 144.17 g/mol
Siedepunkt: 278…280 °C
Schmelzpunkt: 95…97 °C
Dichte: 1.28
Flammpunkt: 125 °C (257 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003930
CAS-Nummer: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06409