1-Iodnaphthalin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B22644.09 B22644.18
B22644.09EA 75.8 EUR
B22644.09 B22644.18
1-Iodnaphthalin ≥98%
1-Iodnaphthalin
Purity: 98% CAS No.: 90-14-2 Molecular Formula: C10H7I Formula Weight: 254.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.7010 Melting Point: 4° Boiling Point: 161-162°/15mm Beilstein Reference: 1906415 MDL No.: MFCD00003876
Formel: C₁₀H₇I
Siedepunkt: 161…162 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1,738
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003876
CAS-Nummer: 90-14-2
EINECS: 201-968-9