1-Iodnaphthalin 97.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
218420100 218420500
ACRO218420100EA 61.9 EUR
ACRO218420100 ACRO218420500
1-Iodnaphthalin 97.5%
1-Iodnaphthalin
Formel: C₁₀H₇I
Siedepunkt: 302…305 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 1,74 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003876
CAS-Nummer: 90-14-2
EINECS: 201-968-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.5 %