2-Bromnaphthalin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
179710050 179710250 179711000
ACRO179710050EA 33.8 EUR
ACRO179710050 ACRO179710250 ACRO179711000
2-Bromnaphthalin 99%
2-Bromnaphthalin
Formel: C₁₀H₇Br
Siedepunkt: 281…282 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Dichte: 1,605 g/cm³ (0 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004051
CAS-Nummer: 580-13-2
EINECS: 209-452-5
Merck Index: 13,01411
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥98.5 %