1-Bromnaphthalin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
α-Bromonaphthalene
Purity: 97%
CAS No.: 90-11-9
Molecular Formula: C10H7Br
Formula Weight: 207.08
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₇Br Siedepunkt: 279…281 °C Schmelzpunkt: –2…+0 °C Dichte: 1.485 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003868 CAS-Nummer: 90-11-9 EINECS: 201-965-2 Merck Index: 14,1425 |