1,4-Dibromnaphthalin 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
406500050
406500250
ACRO406500050EA
120
EUR
ACRO406500050
ACRO406500250
1,4-Dibromnaphthalin 98+%
1,4-Dibromonaphthalene
Formel:
C₁₀H₆Br₂ Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 80…82 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041823 CAS-Nummer: 83-53-4 EINECS: 201-484-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 79 to 83 °C |
GC | ≥98.0 % |