Nickel(II)tellurid ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Co) (max. 0,1-1% Co)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
13105.09
13105.18
13105.09EA
88
EUR
13105.09
13105.18
Nickel(II)tellurid ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Co) (max. 0,1-1% Co)
Nickel(II)tellurid
Purity: 99.9%
CAS No.: 12142-88-0
Molecular Formula: NiTe
Formula Weight: 186.31
Physical Form: 10mm & Down Lump
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016258
Formel:
NiTe Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016258 CAS-Nummer: 12142-88-0 EINECS: 235-260-6 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |