Molybdändiselenid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
13112.06
13112.14
13112.06EA
103
EUR
13112.06
13112.14
Molybdändiselenid ≥99,9% (Metall-Basis)
Molybdändiselenid
Purity: 99.9%
CAS No.: 12058-18-3
Molecular Formula: MoSe2
Formula Weight: 253.87
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00014216
Formel:
MoSe₂ Schmelzpunkt: >1200 °C Dichte: 6 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014216 CAS-Nummer: 12058-18-3 EINECS: 235-027-9 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |