Chrom(VI)oxid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Chromic anhydride, Chromium trioxide
20265.261EA 75.3 EUR
20265.261 20265.294
Chrom(VI)oxid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Chrom(VI)oxid
Formel: CrO₃
Schmelzpunkt: 195 °C
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010952
CAS-Nummer: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN-Nummer: 1463
ADR: 5.1 (6.1, 8),II
REACH-Nummer: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Insolubility in water Max. 0.2 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %