Chrom(VI)oxid 99.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
196610010 196610250 196612500 196610025
ACRO196610010EA 158 EUR
ACRO196610010 ACRO196610250 ACRO196612500 ACRO196610025
Chrom(VI)oxid 99.5%
Chrom(VI)oxid
Formel: CrO₃
Schmelzpunkt: 196 °C
Dichte: 2.7 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010952
CAS-Nummer: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN-Nummer: 1463
ADR: 5.1,II
REACH-Nummer: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red to purple Crystals or granules
Titration Iodometric ≥99.4 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm