Chrom(III)oxid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Chromic oxide
12285.22 12285.36
12285.22EA 56 EUR
12285.22 12285.36
Chrom(III)oxid ≥99% (Metall-Basis)
Chrom(III)oxid
Purity: 99% CAS No.: 1308-38-9 Molecular Formula: Cr2O3 Formula Weight: 151.99 Physical Form: Powder Density: 5.22 Refractive Index: 2.551 Appearance: Pale to dark green Odour: Odourless Melting Point: 2435° Boiling Point: 3000° Merck Reference: 14,2234 MDL No.: MFCD00010949
Formel: Cr₂O₃
Molekulargewicht: 151.99 g/mol
Siedepunkt: 3000 °C
Schmelzpunkt: 2435
Dichte: 5.22
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010949
CAS-Nummer: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Index: 14,2234