Zirkonium(IV)fluorid 99.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
299790250 299791000
ACRO299790250EA 81 EUR
ACRO299790250 ACRO299791000
Zirkonium(IV)fluorid 99.5%
Zirkonium(IV)fluorid
Formel: F₄Zr
Siedepunkt: 905 °C
Schmelzpunkt: 640 °C
Dichte: 4,43 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011307
CAS-Nummer: 7783-64-4
EINECS: 232-018-1
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10308
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.4 %