Zinkoxid, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as excipient, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Achtung
Synonyme: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
1.08846.9029 1.08846.1000
1.08846.9029EA 0 EUR
1.08846.9029 1.08846.1000
Zinkoxid, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as excipient, SAFC®
Zinkoxid
Formel: ZnO
Molekulargewicht: 81.39 g/mol
Dichte: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011300
CAS-Nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
REACH-Nummer: 01-2119463881-32