Zinkoxid schwer 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
A16188.0B A16188.0I
A16188.0BEA 71.8 EUR
A16188.0B A16188.0I
Zinkoxid schwer 98%
Zinkoxid
Purity: 98% CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Odour: Odourless Melting Point: 1975° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Formel: ZnO
Molekulargewicht: 81.39 g/mol
Dichte: 5.606
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011300
CAS-Nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
REACH-Nummer: 01-2119463881-32
Merck Index: 14,10147