Zinkoxid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
315790250
315791000
ACRO315790250EA
136
EUR
ACRO315790250
ACRO315791000
Zinkoxid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Zinkoxid
Formel:
ZnO Molekulargewicht: 81.39 g/mol Schmelzpunkt: 1975 °C Dichte: 5.6 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011300 CAS-Nummer: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 UN-Nummer: 3077 ADR: 9 III REACH-Nummer: 01-2119463881-32 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder and/or granules |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...