Silbernitrat ≥99% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
0377-100GEA 857 EUR
0377-100G 0377-25G
Silbernitrat ≥99% ACS
Silbernitrat
Staining protein after electrophoretic separation. Also used to determine chloride ions in solution.
Formel: AgNO₃
Siedepunkt: 444 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210 °C
Dichte: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN-Nummer: 1493
ADR: 5.1,II
REACH-Nummer: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (ACS) Colorless or white solid.
Chloride ≤ 0,0005%
Clarity of Solution Pass
Copper ≤ 0,0002%
Free Acid Test Pass
Iron ≤ 0,0002%
Lead ≤ 0,001%
Purity ≥ 99%
Substances not Precipitated by HCl ≤ 0,01%
Sulphate ≤ 0,002%