Silberchlorid, ultra trocken ≥99,997% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
Purity: 99.997%
CAS No.: 7783-90-6
Molecular Formula: AgCl
Formula Weight: 143.32
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.56
Refractive Index: 2.071
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 455°
Boiling Point: 1550°
Merck Reference: 14,8509
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003399
Formel:
AgCl Siedepunkt: 1550 °C Schmelzpunkt: 455 °C Dichte: 5,56 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003399 CAS-Nummer: 7783-90-6 EINECS: 232-033-3 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8509 |