Silberchlorid ≥99,997% (Metall-Basis), Premion®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10857.06 10857.14 10857.22
10857.06EA 77.1 EUR
10857.06 10857.14 10857.22
Silberchlorid ≥99,997% (Metall-Basis), Premion®
Silberchlorid
Purity: 99.997% CAS No.: 7783-90-6 Molecular Formula: AgCl Formula Weight: 143.32 Physical Form: Coarse Powder Density: 5.56 Refractive Index: 2.071 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 455° Boiling Point: 1550° Merck Reference: 14,8509 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003399
Formel: AgCl
Siedepunkt: 1550 °C
Schmelzpunkt: 455 °C
Dichte: 5,56
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003399
CAS-Nummer: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,8509