Lanthan(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden) für die Atomabsorptionsspektroskopie (max. 0,001% Ca)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
11266.30
11266.A1
11266.18
11266.30EA
375
EUR
11266.30
11266.A1
11266.18
Lanthan(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden) für die Atomabsorptionsspektroskopie (max. 0,001% Ca)
Lanthan(III)oxid
Purity: 99.99%
CAS No.: 1312-81-8
Molecular Formula: La2O3
Formula Weight: 325.82
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 6.51
Melting Point: 2307°
Boiling Point: 4200°
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00011071
Formel:
La₂O₃ Molekulargewicht: 325.81 g/mol Siedepunkt: 4200 °C Schmelzpunkt: 2307 °C Dichte: 6.51 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011071 CAS-Nummer: 1312-81-8 EINECS: 215-200-5 Merck Index: 14,5363 |