Lanthan(III)iodid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Lanthanum triiodide
Unter Argon in Ampullen verpackt
35801.03 35801.06
35801.03EA 116 EUR
35801.03 35801.06
Lanthan(III)iodid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lanthan(III)iodid
Purity: 99.9% CAS No.: 13813-22-4 Molecular Formula: LaI3 Formula Weight: 519.62 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00049470
Formel: I₃La
Molekulargewicht: 519.62 g/mol
Schmelzpunkt: 772 °C
Dichte: 5.6 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049470
CAS-Nummer: 13813-22-4
EINECS: 237-465-6