Lanthan(III)fluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Lanthanum trifluoride
41414.09
41414.18
41414.09EA
86.1
EUR
41414.09
41414.18
Lanthan(III)fluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lanthan(III)fluorid
Purity: 99.9%
CAS No.: 13709-38-1
Molecular Formula: F3La
Formula Weight: 195.90
Physical Form: 3-6mm Pieces
Density: 5.936
Melting Point: 1493°
MDL No.: MFCD00011073
For vacuum deposition
Formel:
F₃La Molekulargewicht: 195.9 g/mol Siedepunkt: ∼2327 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1493 °C Dichte: 5.936 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011073 CAS-Nummer: 13709-38-1 EINECS: 237-252-8 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1 III |