Lanthan(III)fluorid, wasserfrei ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Lanthanum trifluoride
11273.18 11273.30
11273.18EA 165 EUR
11273.18 11273.30
Lanthan(III)fluorid, wasserfrei ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lanthan(III)fluorid
Purity: 99.99% CAS No.: 13709-38-1 Molecular Formula: F3La Formula Weight: 195.90 Physical Form: Crystalline Density: 5.936 Melting Point: 1493° MDL No.: MFCD00011073
Formel: F₃La
Molekulargewicht: 195.9 g/mol
Siedepunkt: ∼2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1493 °C
Dichte: 5.936
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011073
CAS-Nummer: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1 III