Praseodymtrichlorid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
Purity: 99.99%
CAS No.: 10361-79-2
Molecular Formula: PrCl3
Formula Weight: 247.27
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.02
Melting Point: 786°
Boiling Point: 1700°
Merck Reference: 14,7712
MDL No.: MFCD00011176
Formel:
Cl₃Pr Siedepunkt: 1700 °C Schmelzpunkt: 786 °C Dichte: 4,02 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011176 CAS-Nummer: 10361-79-2 EINECS: 233-794-4 Merck Index: 14,7712 |