4-Bromisochinolin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
CC04910.1 CC04910.10 CC04910.50
MAYBCC04910.1EA 0 EUR
MAYBCC04910.1 MAYBCC04910.10 MAYBCC04910.50
4-Bromisochinolin
4-Bromoisoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…42,5 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006904
CAS-Nummer: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8