Ammoniumnitrat ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
21278.295EA 49 EUR
21278.295 21278.364
Ammoniumnitrat ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
Ammoniumnitrat
Formel: NH₄NO₃
Molekulargewicht: 80.04 g/mol
Siedepunkt: 230
Schmelzpunkt: 169
Dichte: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011425
CAS-Nummer: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN-Nummer: 1942
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00538
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm