Ammoniumnitrat 98% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
423350010 423350250 423350050
ACRO423350010EA 61.7 EUR
ACRO423350010 ACRO423350250 ACRO423350050
Ammoniumnitrat 98% ACS
Ammoniumnitrat
Formel: NH₄NO₃
Molekulargewicht: 80.04 g/mol
Siedepunkt: 230
Schmelzpunkt: 169
Dichte: 1.72 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011425
CAS-Nummer: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN-Nummer: 1942
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00538
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Adhering crystals
Residue after ignition ≤0.01 %
pH 4.5 to 6.0 (5 % at 25°C)
Titration excess NaOH ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrite (NO2) (Limit about 5 ppm) Passes test
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %