Ammoniumnitrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
205860010
205865000
205861000
205860025
ACRO205860010EA
93.8
EUR
ACRO205860010
ACRO205865000
ACRO205861000
ACRO205860025
Ammoniumnitrat 99+% zur Analyse
Ammoniumnitrat
Formel:
NH₄NO₃ Siedepunkt: 210 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 169 °C Dichte: 1,72 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011425 CAS-Nummer: 6484-52-2 EINECS: 229-347-8 UN-Nummer: 1942 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,00538 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Adhering crystals |
Residue after ignition | ≤0.01 % (as SO4) |
pH | 4.5 to 6 (5 % at 20°C) |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Nitrite (NO2) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |