di-Phosphorpentoxid 98+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
315822500
315820010
315822500.EA
35.9
EUR
315822500.
315820010.
di-Phosphorpentoxid 98+% ACS
di-Phosphorpentoxid
Formel:
P₂O₅ Molekulargewicht: 141.94 g/mol Schmelzpunkt: 340…360 °C (Subl.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011440 CAS-Nummer: 1314-56-3 EINECS: 215-236-1 UN-Nummer: 1807 ADR: 8 II Merck Index: 13,07441 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |
Ammonium (NH4) | ≤100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤100 ppm |
Phosphorus trioxide (P2O3) | Passes test (limit about 0.02 %) |
Insoluble matter | ≤0.02 % |