Bismut(III)chlorid, (max. 3% H₂O) ≥98% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
A10510.14
A10510.22
A10510.36
A10510.14EA
50.7
EUR
A10510.14
A10510.22
A10510.36
Bismut(III)chlorid, (max. 3% H₂O) ≥98% (Trockengewicht)
Bismut(III)chlorid
Purity: 98%
CAS No.: 7787-60-2
Molecular Formula: BiCl3
Formula Weight: 315.34
Odour: Irritating
Melting Point: 230-232°
Boiling Point: ca 430° subl.
Merck Reference: 14,1262
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003461
Formel:
BiCl₃ Siedepunkt: ∼430 °C (subl.) Schmelzpunkt: 230…232 °C Dichte: 4.75 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003461 CAS-Nummer: 7787-60-2 EINECS: 232-123-2 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,1262 |