Antimon(V)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Antimony pentachloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07837.0025
8.07837.0100
8.07837.0025EA
109
EUR
8.07837.0025
8.07837.0100
Antimon(V)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Antimon(V)chlorid
Formel:
Cl₅Sb Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 3 °C Dichte: 2.35 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011213 CAS-Nummer: 7647-18-9 EINECS: 231-601-8 UN-Nummer: 1730 ADR: 8,II Merck Index: 13,00701 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (rigorous decomposition) |
Melting Point | 3 - 4 °C |
Molar Mass | 299.01 g/mol |
Boiling Point | 140 °C |
Vapor Pressure | 1.1 hPa (20 °C) |
Density | 2.35 g/cm3 (20 °C) |