Antimon(V)chlorid, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Antimony pentachloride
201210010 201210500 201212500
ACRO201210010EA 441 EUR
ACRO201210010 ACRO201210500 ACRO201212500
Antimon(V)chlorid, wasserfrei 99%
Antimon(V)chlorid
Formel: Cl₅Sb
Siedepunkt: 92 °C (30 mmHg)
Schmelzpunkt: 2.8 °C
Dichte: 2.36 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011213
CAS-Nummer: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
UN-Nummer: 1730
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00701
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Assay ≥98.5 %