Zinn(II)tellurid ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
89186.09 89186.18
89186.09EA 132 EUR
89186.09 89186.18
Zinn(II)tellurid ≥99,999% (Metall-Basis)
Zinn(II)tellurid
Purity: 99.999% CAS No.: 12040-02-7 Molecular Formula: SnTe Formula Weight: 246.29 Physical Form: 3-12mm Pieces Density: 6.48 Melting Point: 780° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049543
Formel: SnTe
Schmelzpunkt: 780 °C
Dichte: 6,48
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049543
CAS-Nummer: 12040-02-7
EINECS: 234-914-8
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1,III